Tisk…
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904283-1G PC904283-250MG
APOSPC904283-1GEA 25000 CZK
APOSPC904283-1G APOSPC904283-250MG
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₂
MW: 191.159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20658731
CAS číslo: 204782-93-4