Tisk…
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904235-1G PC904235-250MG PC904235-5G
APOSPC904235-1GEA 2570 CZK
APOSPC904235-1G APOSPC904235-250MG APOSPC904235-5G
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Bod tání: 182…185 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22684702
CAS číslo: 1408168-76-2