Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904214-1G PC904214-250MG PC904214-5G
APOSPC904214-1GEA 2900 CZK
APOSPC904214-1G APOSPC904214-250MG APOSPC904214-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22543644
CAS číslo: 856767-09-4