5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904193-1G
PC904193-250MG
APOSPC904193-1GEA
10350
CZK
APOSPC904193-1G
APOSPC904193-250MG
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide 95%
5-Fluoro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
Vzorec:
C₈H₉FN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18256732 CAS číslo: 342602-54-4 |