Tisk…
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904176-1G PC904176-250MG
APOSPC904176-1GEA 12400 CZK
APOSPC904176-1G APOSPC904176-250MG
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]-4-fluorophenol
Vzorec: C₉H₁₂FNO
MW: 169,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21641326
CAS číslo: 1363166-27-1