Tisk…
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904126-10G PC904126-1G PC904126-5G
APOSPC904126-10GEA 13460 CZK
APOSPC904126-10G APOSPC904126-1G APOSPC904126-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21365092
CAS číslo: 1026962-68-4