N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904100-1G
PC904100-250MG
APOSPC904100-1GEA
15310
CZK
APOSPC904100-1G
APOSPC904100-250MG
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
N-Isopropyl-3-fluoroaniline
Vzorec:
C₉H₁₂FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972886 CAS číslo: 121431-27-4 |