Tisk…
4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904078-1G PC904078-250MG
APOSPC904078-1GEA 7050 CZK
APOSPC904078-1G APOSPC904078-250MG
4-Ethoxy-3-fluorophenol 95%
4-Ethoxy-3-fluorophenol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21984328
CAS číslo: 98121-48-3