Tisk…
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904045-1G PC904045-250MG
APOSPC904045-1GEA 2110 CZK
APOSPC904045-1G APOSPC904045-250MG
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine 95+%
2,4-Dibromo-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄HBr₂FN₂
MW: 255,871 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21647860
CAS číslo: 1372096-33-7