Tisk…
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904015-1G PC904015-5G
APOSPC904015-1GEA 2900 CZK
APOSPC904015-1G APOSPC904015-5G
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194,111 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12827694
CAS číslo: 179732-64-0