8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904009-1G
PC904009-250MG
APOSPC904009-1GEA
9720
CZK
APOSPC904009-1G
APOSPC904009-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₆FNO₂ MW: 191.159 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08690746 CAS číslo: 914208-13-2 |