Tisk…
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903990-1G PC903990-250MG PC903990-5G
APOSPC903990-1GEA 2740 CZK
APOSPC903990-1G APOSPC903990-250MG APOSPC903990-5G
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₁₂F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042913
CAS číslo: 915030-40-9