2,2'-Difluorodiphenyldisulphide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC903987-100G
PC903987-25G
PC903987-5G
APOSPC903987-100GEA
20500
CZK
APOSPC903987-100G
APOSPC903987-25G
APOSPC903987-5G
2,2'-Difluorodiphenyldisulphide 98%
2,2'-Difluorodiphenyldisulphide
Vzorec:
C₁₂H₈F₂S₂ MW: 254,319 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09029446 CAS číslo: 14135-38-7 |