(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC903976-100MG
PC903976-250MG
APOSPC903976-100MGEA
1410
CZK
APOSPC903976-100MG
APOSPC903976-250MG
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec:
C₅H₇F₂NO₂·ClH Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22199978 CAS číslo: 1588480-37-8 |