Tisk…
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903975-10G PC903975-1G PC903975-5G
APOSPC903975-10GEA 32170 CZK
APOSPC903975-10G APOSPC903975-1G APOSPC903975-5G
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate
Vzorec: C₈H₇ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15523631
CAS číslo: 104901-79-3