Tisk…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903941-10G PC903941-1G PC903941-5G
APOSPC903941-10GEA 29790 CZK
APOSPC903941-10G APOSPC903941-1G APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185683
CAS číslo: 716-31-4