Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903922-1G PC903922-25G PC903922-5G
APOSPC903922-1GEA 622 CZK
APOSPC903922-1G APOSPC903922-25G APOSPC903922-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅ClFNO₂
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15527686
CAS číslo: 118664-99-6