2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903918-10G
PC903918-1G
PC903918-5G
APOSPC903918-10GEA
29330
CZK
APOSPC903918-10G
APOSPC903918-1G
APOSPC903918-5G
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Vzorec:
C₇H₆FIO MW: 252.025 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00691526 CAS číslo: 3824-21-3 |