1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC903913-1G
PC903913-5G
APOSPC903913-1GEA
3740
CZK
APOSPC903913-1G
APOSPC903913-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11707230 CAS číslo: 497833-04-2 |