Tisk…
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903907-250MG
APOSPC903907-250MGEA 2940 CZK
APOSPC903907-250MG
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₆H₅ClFNO
MW: 161,561 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16607027
CAS číslo: 214055-12-6