Tisk…
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC903848-1G PC903848-250MG
APOSPC903848-1GEA 15110 CZK
APOSPC903848-1G APOSPC903848-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine 97%
5-Chloro-2-(chloromethyl)-3-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16608217
CAS číslo: 1227585-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III