Tisk…
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903825-1G PC903825-250MG
APOSPC903825-1GEA 3810 CZK
APOSPC903825-1G APOSPC903825-250MG
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Vzorec: C₉H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11219501
CAS číslo: 52085-92-4