Tisk…
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2,5-difluorophenylamine
PC903815-1G PC903815-5G
APOSPC903815-1GEA 1410 CZK
APOSPC903815-1G APOSPC903815-5G
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,5-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,552 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06808807
CAS číslo: 2613-30-1