Tisk…
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903803-1G PC903803-5G
APOSPC903803-1GEA 4370 CZK
APOSPC903803-1G APOSPC903803-5G
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977651
CAS číslo: 40247-48-1