Tisk…
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Perfluorobutyl)oxirane, 2-(Perfluorobut-1-yl)oxirane, 1-(Oxiran-2-yl)perfluorobutane
PC9038-1G PC9038-5G
APOSPC9038-1GEA 622 CZK
APOSPC9038-1G APOSPC9038-5G
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
3,3-Difluoro-3-(heptafluoropropyl)-1,2-propenoxide
Vzorec: C₆H₃F₉O
MW: 262,073 g/mol
Bod varu: 52 °C (41 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042341
CAS číslo: 89807-87-4