Tisk…
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903790-10G PC903790-1G PC903790-5G
APOSPC903790-10GEA 21490 CZK
APOSPC903790-10G APOSPC903790-1G APOSPC903790-5G
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870183
CAS číslo: 90259-30-6