Tisk…
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903779-100MG PC903779-250MG
APOSPC903779-100MGEA 1660 CZK
APOSPC903779-100MG APOSPC903779-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole 95+%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Vzorec: C₈H₅ClFN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07781557
CAS číslo: 885520-79-6