Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC903778-1G PC903778-5G
APOSPC903778-1GEA 12200 CZK
APOSPC903778-1G APOSPC903778-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190.162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399874
CAS číslo: 888739-68-2