Tisk…
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903774-1G PC903774-250MG
APOSPC903774-1GEA 7250 CZK
APOSPC903774-1G APOSPC903774-250MG
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₅BrFNO
MW: 242.045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527288
CAS číslo: 1065092-35-4