Tisk…
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903761-1G PC903761-5G
APOSPC903761-1GEA 6220 CZK
APOSPC903761-1G APOSPC903761-5G
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Vzorec: C₈H₈FNO
MW: 153,154 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441849
CAS číslo: 366-48-3