1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC903756-100MG
PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA
827
CZK
APOSPC903756-100MG
APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Vzorec:
C₇H₆FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07375075 CAS číslo: 342602-55-5 |