Tisk…
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903755-1G PC903755-250MG PC903755-5G
APOSPC903755-1GEA 827 CZK
APOSPC903755-1G APOSPC903755-250MG APOSPC903755-5G
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Br₂FN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18089317
CAS číslo: 172377-05-8