Tisk…
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]azetidin-3-yl]boranuide, Potassium (1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)trifluoroborate
PC903722-1G PC903722-250MG
APOSPC903722-1GEA 10680 CZK
APOSPC903722-1G APOSPC903722-250MG
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected
Vzorec: C₈H₁₄BF₃NO₂·K
MW: 263,107 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18712148
CAS číslo: 1430219-73-0