Tisk…
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903704-1G PC903704-250MG PC903704-5G
APOSPC903704-1GEA 1540 CZK
APOSPC903704-1G APOSPC903704-250MG APOSPC903704-5G
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂O
MW: 176,576 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410760
CAS číslo: 56076-20-1