Tisk…
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903678-1G PC903678-5G
APOSPC903678-1GEA 3940 CZK
APOSPC903678-1G APOSPC903678-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
MW: 153.129 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835197
CAS číslo: 170572-50-6