Tisk…
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903669-1G PC903669-5G
APOSPC903669-1GEA 3060 CZK
APOSPC903669-1G APOSPC903669-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline 98%
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinazoline
Vzorec: C₉H₆ClFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11047031
CAS číslo: 1044768-44-6