Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903659-1G
PC903659-250MG
APOSPC903659-1GEA
2730
CZK
APOSPC903659-1G
APOSPC903659-250MG
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec:
C₆H₆FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042594 CAS číslo: 475561-89-8 |