Tisk…
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903647-1G PC903647-250MG
APOSPC903647-1GEA 2400 CZK
APOSPC903647-1G APOSPC903647-250MG
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol 95%
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09752697
CAS číslo: 101349-12-6