Tisk…
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903644-1G PC903644-5G
APOSPC903644-1GEA 1580 CZK
APOSPC903644-1G APOSPC903644-5G
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12159866
CAS číslo: 1184559-12-3