Tisk…
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC903633-100MG PC903633-50MG
APOSPC903633-100MGEA 1330 CZK
APOSPC903633-100MG APOSPC903633-50MG
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅FN₂O
MW: 164.137 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739142
CAS číslo: 485841-48-3