Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903363-1G PC903363-250MG PC903363-5G PC903363-10G
APOSPC903363-1GEA 9330 CZK
APOSPC903363-1G APOSPC903363-250MG APOSPC903363-5G APOSPC903363-10G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
MW: 225.443 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28143932
CAS číslo: 1804897-55-9