Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 11180 CZK
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄BrFN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27981294
CAS číslo: 1807211-69-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III