1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Fluorodiphenyl ether
PC903022-1G
PC903022-5G
APOSPC903022-1GEA
6220
CZK
APOSPC903022-1G
APOSPC903022-5G
1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
1-Fluoro-3-phenoxybenzene
Vzorec:
C₁₂H₉FO MW: 188,198 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17015805 CAS číslo: 3798-89-8 |