Tisk…
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902975-1G PC902975-5G
APOSPC902975-1GEA 4140 CZK
APOSPC902975-1G APOSPC902975-5G
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(Allyloxymethyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₁FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195729
CAS číslo: 1199773-12-0