Tisk…
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Difluoro-5-(methylsulphonyl)benzene
PC902949-1G PC902949-5G
APOSPC902949-1GEA 5790 CZK
APOSPC902949-1G APOSPC902949-5G
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene
Vzorec: C₇H₆F₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972174
CAS číslo: 171421-55-9