Tisk…
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 3740 CZK
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Vzorec: C₆H₃ClFN₃
Bod tání: 214…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173671
CAS číslo: 99803-85-7