Tisk…
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902872-1G PC902872-5G
APOSPC902872-1GEA 6220 CZK
APOSPC902872-1G APOSPC902872-5G
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833603
CAS číslo: 3828-41-9