Tisk…
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902868-1G PC902868-250MG
APOSPC902868-1GEA 20270 CZK
APOSPC902868-1G APOSPC902868-250MG
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine 95%
(S)-2,2-Dimethyl-1-trifluoromethyl-propylamine
Vzorec: C₆H₁₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08058822
CAS číslo: 736127-08-5