Tisk…
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902823-1G PC902823-5G
APOSPC902823-1GEA 6220 CZK
APOSPC902823-1G APOSPC902823-5G
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile 96%
2-Fluoro-4-(1-methylhydrazin-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22549309
CAS číslo: 1357626-46-0