Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC902807-1G PC902807-250MG
APOSPC902807-1GEA 14290 CZK
APOSPC902807-1G APOSPC902807-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835255
CAS číslo: 1003711-65-6